Suberate de diméthyle 99%
Suberate de diméthyle 99%
Suberate de diméthyle 99%
Certificates
Suberate de diméthyle 99%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1732-09-8 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 1780054 MDL No.: MFCD00008471
Synonymes:  Dimethyl octanedioate, 1,8-Octanedioic acid dimethyl ester, Suberic acid dimethyl ester
  • CAS Number:1732-09-8
  • Formule:C₁₀H₁₈O₄
  • Numéro MDL:MFCD00008471
  • Molecular Weight:202.25 g/mol
  • Ébullition Pt:268 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:266…268 °C
  • Fusion Pt:-3,1 °C
  • Densité:1,014 g/cm³ (18 °C)
  • Flash Pt:>110 °C(230 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:217-059-5
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $80.99
    $80.99
    Each (25g)
       $80.99
    Supplier Number: B22681-14
  • Bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $229.40
    $229.40
    Each (100g)
       $229.40
    Supplier Number: B22681-22