Violet cristallisé
Violet cristallisé
Violet cristallisé
Violet cristallisé
Violet cristallisé
CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 MDL No.: MFCD00011750
 :  Violet Base 3, CI 42555, Violet de gentiane, Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]diméthylammonium
  •  :548-62-9
  •  :C₂₅H₃₀ClN₃
  •  :MFCD00011750
  •  :407.99 g/mol
  •  :13,04406
  •  :189 - 194 °C
  •  :ca 215 °C (dec.)
  •  :1,19 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :208-953-6
  •  :3077
  •  :9,III
  •  :"9",III
Product Family Options
  • Type de conditionnement
    Taille
  • Bottle
    100 g
    Each (100g)
    Each (100g) - $129.74
    $129.74
    Each (100g)
       $129.74
    Minimum order quantity is 1
     : B21932-22
  • Bottle
    500 g
    Each (500g)
    Each (500g) - $426.57
    $426.57
    Each (500g)
       $426.57
    Minimum order quantity is 1
     : B21932-36