Cyclohexane 99+% | Avantor
Cyclohexane 99+%
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Cyclohexane 99+%
Certificates
Cyclohexane 99+%
Cyclohexane 99+%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Refractive Index: 1.4260 Odor: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814
Synonymes:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Number:110-82-7
  • Formule:C₆H₁₂
  • Numéro MDL:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Indice Merck:13,02752
  • Ébullition Pt:81 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:80…81 °C
  • Fusion Pt:7 °C
  • Fusion Pt:6.5 °C
  • Densité:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:-18 °C
  • Flash Pt:–18 °C (–1 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:203-806-2
  • ONU:1145
  • MARC:3,II
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $103.34
    $103.34
    Each (1l)
       $103.34
    Supplier Number: A16070-AU
  • Drum
    5 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5l)
    Each (5l) - $344.43
    $344.43
    Each (5l)
       $344.43
    Supplier Number: A16070-0J