Acide décanoïque 99%
Acide décanoïque 99%
Certificates
Acide décanoïque 99%
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 334-48-5 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2H Formula Weight: 172.27 Flash Point: 147°(296°F) Physical Form: Cryst solid Density: 0.893 Appearance: White pH: 4 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 1754556 Merck Reference: 14,1758 MDL No.: MFCD00004441
Synonymes:  Decylic acid, Decanoic acid
  • CAS Number:334-48-5
  • Formule:C₁₀H₂₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00004441
  • Molecular Weight:172.27 g/mol
  • Indice Merck:13,01764
  • Ébullition Pt:268 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:268…270 °C
  • Fusion Pt:29 - 32 °C
  • Fusion Pt:29…33 °C
  • Densité:0,893 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:147 °C
  • Flash Pt:147 °C(296 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:206-376-4
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $88.73
    $88.73
    Each (250g)
       $88.73
    Supplier Number: A14788-30
  • Bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $262.95
    $262.95
    Each (1kg)
       $262.95
    Supplier Number: A14788-0B
  • Drum
    5 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5kg)
    Each (5kg) - $985.04
    $985.04
    Each (5kg)
       $985.04
    Supplier Number: A14788-0I