n-Octane 98+% | Avantor
n-Octane 98+%
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
n-Octane 98+%
Certificates
n-Octane 98+%
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00009556 Beilstein: 1696875 Soluble in ether, Slightly soluble in alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 111-65-9 Molecular Formula: CH3(CH2)6CH3 Formula Weight: 114.23 Flash Point: 15°(59°F) Physical Form: Liquid Density: 0.703 Refractive Index: 1.3980 Odor: Nearly odorless Melting Point: -57° Boiling Point: 125-126° Solubility: Soluble in ether, Slightly soluble in alcohol Beilstein Reference: 1696875 Merck Reference: 14,6749 UN No.: 1262 MDL No.: MFCD00009556
  • CAS Number:111-65-9
  • Formule:H₃C(CH₂)₆CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00009556
  • Molecular Weight:114.23 g/mol
  • Indice Merck:13,06782
  • Ébullition Pt:126 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:125…126 °C
  • Fusion Pt:-57 °C
  • Fusion Pt:–57 °C
  • Densité:0,703 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:8 °C
  • Flash Pt:15 °C (59 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:203-892-1
  • ONU:1262
  • MARC:3,II
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $64.32
    $64.32
    Each (100ml)
       $64.32
    Supplier Number: A13181-AE
  • Bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $197.03
    $197.03
    Each (500ml)
       $197.03
    Supplier Number: A13181-AP
  • Bottle
    2.5 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (3l)
    Each (3l) - $671.60
    $671.60
    Each (3l)
       $671.60
    Supplier Number: A13181-0F