Fuchsine basique
Fuchsine basique
Fuchsine basique
Certificates
Fuchsine basique
Fuchsine basique
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Biological stain for distinguishing coli and aerogene bacteria
CAS No.: 632-99-5 Molecular Formula: C20H20ClN3 Formula Weight: 337.86 Melting Point: 268-270° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 4166684 Merck Reference: 14,5652 MDL No.: MFCD00012569
Synonymes:  (4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate
  • CAS Number:632-99-5
  • Formule:C₂₀H₂₀ClN₃
  • Numéro MDL:MFCD00012569
  • Molecular Weight:337.85 g/mol
  • Indice Merck:12,05686
  • Fusion Pt:235 °C
  • Fusion Pt:268…270 °C (dec.)
  • Densité:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:211-189-6
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    5 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - $41.28
    $41.28
    Each (5g)
       $41.28
    Supplier Number: A12952-06
  • Bottle
    25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $150.48
    $150.48
    Each (25g)
       $150.48
    Supplier Number: A12952-14
  • Bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $414.15
    $414.15
    Each (100g)
       $414.15
    Supplier Number: A12952-22