1,1,2,2-Tétrabromoéthane 97%
1,1,2,2-Tétrabromoéthane 97%
Certificates
1,1,2,2-Tétrabromoéthane 97%
1,1,2,2-Tétrabromoéthane 97%
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 79-27-6 Molecular Formula: Br2CHCHBr2 Formula Weight: 345.67 Refractive Index: 1.6370 Boiling Point: 118-120°/15mm Merck Reference: 14,9185 UN No.: 2504 MDL No.: MFCD00000133
  • CAS Number:79-27-6
  • Formule:Br₂HCCHBr₂
  • Numéro MDL:MFCD00000133
  • Molecular Weight:345.65 g/mol
  • Indice Merck:13,09261
  • Ébullition Pt:244 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:118…120 °C/15 mm
  • Fusion Pt:-1 °C
  • Densité:2,9656 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:201-191-5
  • ONU:2504
  • MARC:6.1,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $71.62
    $71.62
    Each (50ml)
       $71.62
    Supplier Number: A12943-AD
  • Bottle
    250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $263.80
    $263.80
    Each (250ml)
       $263.80
    Supplier Number: A12943-AK
  • Bottle
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $673.27
    $673.27
    Each (1l)
       $673.27
    Supplier Number: A12943-AU