4'-Phénoxyacétophénone 98+% | Avantor
4'-Phénoxyacétophénone 98+%
4'-Phénoxyacétophénone 98+%
Certificates
4'-Phénoxyacétophénone 98+%
4'-Phénoxyacétophénone 98+%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 5031-78-7 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 325° Beilstein Reference: 2049295 MDL No.: MFCD00008744
Synonymes:  p-Phenoxyacetophenone
  • CAS Number:5031-78-7
  • Formule:C₁₄H₁₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00008744
  • Molecular Weight:212.25
  • Ébullition Pt:119 - 120 °C (0,03 -rr)
  • Ébullition Pt:325 °C
  • Fusion Pt:56 °C
  • Fusion Pt:48…52 °C
  • Flash Pt:>110 °C (230 °F)
  • Flash Pt:>110 °C(230 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $270.54
    $270.54
    Each (25g)
       $270.54
    Supplier Number: A12392-14
  • Bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $836.90
    $836.90
    Each (100g)
       $836.90
    Supplier Number: A12392-22