D(+)-Glucose monohydraté | Avantor
D(+)-Glucose monohydraté
D(+)-Glucose monohydraté
Certificates
D(+)-Glucose monohydraté
D(+)-Glucose monohydraté
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00149450
CAS No.: 14431-43-7 Molecular Formula: C6H12O6.H2O Formula Weight: 198.18 (180.16anhy) Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: ca 83° MDL No.: MFCD00149450
Synonymes:  (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
  • CAS Number:14431-43-7
  • Formule:C₆H₁₂O₆·H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00149450
  • Molecular Weight:198.17 g/mol
  • Fusion Pt:83 °C
  • Fusion Pt:∼ 83 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-075-1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $67.70
    $67.70
    Each (500g)
       $67.70
    Supplier Number: A11090-36
  • Bottle
    2500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (3kg)
    Each (3kg) - $233.14
    $233.14
    Each (3kg)
       $233.14
    Supplier Number: A11090-0E
Life Science Promotion
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    2500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.65
    $157.65
    Each
       $157.65
    Supplier Number: A11090-0E
    Spécifications:
    New Product