Hydroxyurée 98%, REacton® | Avantor
Hydroxyurée 98%, REacton®
Hydroxyurée 98%, REacton®
Certificates
Hydroxyurée 98%, REacton®
Hydroxyurée 98%, REacton®
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Synonymes:  Hydroxycarbamide
  • CAS Number:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76.05 g/mol
  • Indice Merck:13,04874
  • Ébullition Pt:296 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:142 - 144 °C
  • Fusion Pt:∼ 140 °C (dec.)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:204-821-7
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1g)
    Each (1g) - $60.97
    $60.97
    Each (1g)
       $60.97
    Supplier Number: A10831-03
  • Bottle
    5 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - $207.06
    $207.06
    Each (5g)
       $207.06
    Supplier Number: A10831-06
  • 25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $679.58
    $679.58
    Each (25g)
       $679.58
    Supplier Number: A10831-14