Agar, en poudre | Avantor
Agar, en poudre
Agar, en poudre
Certificates
Agar, en poudre
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
MDL: MFCD00081288
CAS No.: 9002-18-0 Molecular Formula: (C12H18O9)X Physical Form: Powder Appearance: White to cream Odor: Odorless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Synonymes:  Agar Agar, Agar-agar
  • CAS Number:9002-18-0
  • Numéro MDL:MFCD00081288
  • Indice Merck:13,00184
  • Fusion Pt:90 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:232-658-1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $82.70
    $82.70
    Each (100g)
       $82.70
    Supplier Number: A10752-22
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $288.37
    $288.37
    Each (500g)
       $288.37
    Supplier Number: A10752-36
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Bottle
    2.5 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (3kg)
    Each (3kg) - $1,092.02
    $1,092.02
    Each (3kg)
       $1,092.02
    Supplier Number: A10752-0E
Life Science Promotion
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    2.5 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $836.70
    $836.70
    Each
       $836.70
    Supplier Number: A10752-0E
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product