L(+)-Histidine 98+%
L(+)-Histidine 98+%
L(+)-Histidine 98+%
Certificates
L(+)-Histidine 98+%
L(+)-Histidine 98+%
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00064315 Beilstein Registry No.: 4673585 Optical Rotation: -39°C (c=5 in water)
Synonymes:  H, (S)-(+)-Histidine, His, H-His-OH
  • CAS Number:71-00-1
  • Formule:C₆H₉N₃O₂
  • Numéro MDL:MFCD00064315
  • Molecular Weight:155.16 g/mol
  • Indice Merck:13,04741
  • Fusion Pt:272 - 273 °C
  • Fusion Pt:∼ 281 °C (dec.)
  • Densité:1,44 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-745-3
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - 68,00 $
    68,00 $
    Each (25g)
       68,00 $
    Supplier Number: A10413-14
  • 100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - 175,26 $
    175,26 $
    Each (100g)
       175,26 $
    Supplier Number: A10413-22
  • 500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - 630,96 $
    630,96 $
    Each (500g)
       630,96 $
    Supplier Number: A10413-36