Benzalkonium chlorure
À propos de cet article
Cationic surface active agent
CAS No.: 63449-41-2 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37 Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1059 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
- CAS Number:63449-41-2
- Formule:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
- Numéro MDL:MFCD00145757
- Indice Merck:14,1059
- Fusion Pt:29 - 34 °C
- Fusion Pt:29…34 °C
- Densité:0,98 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:264-151-6
- ONU:2923
- MARC:8,III
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Cationic surface active agent
CAS No.: 63449-41-2 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37 Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1059 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
- CAS Number:63449-41-2
- Formule:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
- Numéro MDL:MFCD00145757
- Indice Merck:14,1059
- Fusion Pt:29 - 34 °C
- Fusion Pt:29…34 °C
- Densité:0,98 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:264-151-6
- ONU:2923
- MARC:8,III
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotProduct Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- Supplier Number: 41339-14
- Supplier Number: 41339-22
- Supplier Number: 41339-36