Dioxyde d'hafnium, tech.
Dioxyde d'hafnium, tech.
Certificates
Dioxyde d'hafnium, tech.
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00003565
CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Odor: Odorless Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
  • CAS Number:12055-23-1
  • Formule:HfO₂
  • Numéro MDL:MFCD00003565
  • Molecular Weight:210.49 g/mol
  • Indice Merck:14,04727
  • Ébullition Pt:5400 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:2812 °C
  • Densité:9,68 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 9.68 g/cm³ (20 °C)
  • Fusion Pt:2774 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:235-013-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $412.91
    $412.91
    Each (100g)
       $412.91
    Supplier Number: 40270-22
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $1,648.26
    $1,648.26
    Each (500g)
       $1,648.26
    Supplier Number: 40270-36