Ether diéthylique 99% stabilisé pour HPLC
Ether diéthylique 99% stabilisé pour HPLC
4×4 L
Catalog # CAAA38990-M6
Inflammable
Irritant
Supplier #:  38990-M6
Ether diéthylique 99% stabilisé pour HPLC
Catalog # CAAA38990-M6
CAS Number:  60-29-7
Ether diéthylique 99% stabilisé pour HPLC
Ether diéthylique 99% stabilisé pour HPLC
4×4 L
CAS Number:  60-29-7
Price
$922.72
Log in pour la disponibilité
Each (4l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00011646 Filtered through 0.2µ filters.
Purity: 99% CAS No.: 60-29-7 Molecular Formula: (C2H5)2O Formula Weight: 74.12 Flash Point: -45°(-49°F) Physical Form: Liquid Density: 0.713 Appearance: Colorless Odor: Sweet Melting Point: -116° Boiling Point: 34.6° Merck Reference: 14,3806 UN No.: 1155 MDL No.: MFCD00011646
Synonymes:  Oxyde de diéthyle, 2,2'-Oxydiéthane, 2,2'-Oxybiséthane, Ether éthylique
  • CAS Number:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • Indice Merck:12,03852
  • Ébullition Pt:35 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:34.6 °C
  • Fusion Pt:-123 °C
  • Fusion Pt:–116 °C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:-40 °C
  • Flash Pt:–45 °C (–49 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-467-2
  • ONU:UN1155
  • MARC:3,I
  • ATTEINDRE:01-2119535785-29
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Form:
    Liquid
Spécifications
  • Taille:
    4×4 L