Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS | Avantor
Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS
Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS
Certificates
Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS
3 Options Available Below
Product Details & Documents
MDL: MFCD00064328 Beilstein Registry No.: 84272
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Number:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Indice Merck:13,00837
  • Ébullition Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:190 - 192 °C
  • Fusion Pt:∼ 191 °C (dec.)
  • Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-066-2
  • ATTEINDRE:exempt
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Specific rotation ¬ +:
    21.0 +/-0.5°
  • Residue after ignition:
    0.1%
  • Heavy Metals (as Pb):
    0.002%
  • Fe:
    0.00001
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $50.72
    $50.72
    Each (25g)
       $50.72
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 36237-14
  • Bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $84.58
    $84.58
    Each (100g)
       $84.58
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 36237-22
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $327.81
    $327.81
    Each (500g)
       $327.81
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 36237-36