Sodium thiosulfate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse | Avantor
Sodium thiosulfate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Sodium thiosulfate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Certificates
Sodium thiosulfate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00003499
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid Odor: Odorless MDL No.: MFCD00003499
Synonymes:  Sodium hyposulfite
  • CAS Number:7772-98-7
  • Formule:Na₂S₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00003499
  • Molecular Weight:158.11 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:231-867-5
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $97.53
    $97.53
    Each (1l)
       $97.53
    Supplier Number: 35645-K2
  • Bottle
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $209.37
    $209.37
    Each (4l)
       $209.37
    Supplier Number: 35645-K7
  • Drum
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20l)
    Each (20l) - $310.48
    $310.48
    Each (20l)
       $310.48
    Supplier Number: 35645-M4