Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
Certificates
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00003553
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colorless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Synonymes:  Potasse caustique
  • CAS Number:1310-58-3
  • Formule:KOH
  • Numéro MDL:MFCD00003553
  • Molecular Weight:56.11 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-181-3
  • ONU:UN1814
  • MARC:8,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $73.55
    $73.55
    Each (1l)
       $73.55
    Supplier Number: 35595-K2
  • Bottle
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $134.84
    $134.84
    Each (4l)
       $134.84
    Supplier Number: 35595-K7
  • Drum
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20l)
    Each (20l) - $311.65
    $311.65
    Each (20l)
       $311.65
    Supplier Number: 35595-M4