Potassium hydroxyde solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
À propos de cet article
MDL: MFCD00003553
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colorless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
- CAS Number:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-181-3
- ONU:UN1814
- MARC:8,III
2 Options Available Below
Product Details & Documents
MDL: MFCD00003553
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colorless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
- CAS Number:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-181-3
- ONU:UN1814
- MARC:8,III