Calcium fluorure 97%, REacton®, qualité Réactif | Avantor
Calcium fluorure 97%, REacton®, qualité Réactif
Calcium fluorure 97%, REacton®, qualité Réactif
Certificates
Calcium fluorure 97%, REacton®, qualité Réactif
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Spectroscopy, electronics, laser, high temperature dry-film lubricants
Purity: 97% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odor: Odorless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Solubility: Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Spectroscopy, electronics, laser, high temperature dry-film lubricants
  • CAS Number:7789-75-5
  • Formule:CaF₂
  • Numéro MDL:MFCD00010907
  • Molecular Weight:78.07 g/mol
  • Indice Merck:13,01669
  • Ébullition Pt:2500 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:∼2500 °C
  • Fusion Pt:1418 °C
  • Fusion Pt:1403 °C
  • Densité:3,18 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:232-188-7
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - 46,15 $
    46,15 $
    Each (100g)
       46,15 $
    Supplier Number: 33297-22
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - 118,18 $
    118,18 $
    Each (500g)
       118,18 $
    Supplier Number: 33297-36