Ammoniaque 28,0 - 30,0% ACS | Avantor
Ammoniaque 28,0 - 30,0% ACS
Corrosif
Irritant
Environnement
Ammoniaque 28,0 - 30,0% ACS
Certificates
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00066650
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: NH4OH Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Density: 0.90 Appearance: Colorless Odor: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 UN No.: 2672 MDL No.: MFCD00066650
Synonymes:  Ammonium hydroxyde
  • CAS Number:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Indice Merck:14,494
  • Ébullition Pt:32 - 37,7 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:32…37.7 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:-60 - -57,5 °C
  • Fusion Pt:–60…–57.5 °C
  • Densité:0,88 to 0.91 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-647-6
  • ONU:2672
  • MARC:8,III
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Residue after ignition:
    0.002%
  • CO2:
    0.002%
  • Cl:
    0.5 ppm
  • PO3:
    2 ppm
  • NO3:
    2 ppm
  • Sulfate (SO3):
    2 ppm
  • Fe:
    0.2 ppm
  • Substances reducing permanganate:
    Pass test
  • Heavy Metals (as Pb):
    0.5 ppm
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $54.03
    $54.03
    Each (250g)
       $54.03
    Supplier Number: 33285-30
  • Bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $86.02
    $86.02
    Each (1kg)
       $86.02
    Supplier Number: 33285-A1
  • Bottle
    5 x 1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $320.89
    $320.89
    Each (1kg)
       $320.89
    Supplier Number: 33285-D9