Ether diéthylique ≥98% stabilisé ACS | Avantor
Ether diéthylique ≥98% stabilisé ACS
Bottle, 6×500 g
Catalog # CAAA33224-62
Inflammable
Irritant
Fournisseur #:  33224-62
Ether diéthylique ≥98% stabilisé ACS
Catalog # CAAA33224-62
CAS Number:  60-29-7
Ether diéthylique ≥98% stabilisé ACS
Ether diéthylique ≥98% stabilisé ACS
Bottle, 6×500 g
CAS Number:  60-29-7
Price
$382.36
Log in pour la disponibilité
Each (500g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Widely used as a solvent. Dissolves P, S, Br₂ and I₂
Purity: 98% min CAS No.: 60-29-7 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: -45°(-49°F) Physical Form: Liquid Density: 0.713 Refractive Index: 1.3525 Appearance: Colorless Odor: Sweet Melting Point: -116° Boiling Point: 34.6° Solubility: Soluble in H2SO4. Sparingly soluble in water. Miscible in most organic solvents Merck Reference: 14,3806 UN No.: 1155 MDL No.: MFCD00011646
Widely used as a solvent. Dissolves P, S, Br2 and I2
Synonymes:  Oxyde de diéthyle, 2,2'-Oxydiéthane, 2,2'-Oxybiséthane, Ether éthylique
  • CAS Number:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • Indice Merck:12,03852
  • Ébullition Pt:35 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:34.6 °C
  • Fusion Pt:-123 °C
  • Fusion Pt:–116 °C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:-40 °C
  • ONU:1155
  • MARC:3,I
  •  :stabilisé avec 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol et ethanol
  • Flash Pt:–45 °C (–49 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-467-2
  • ATTEINDRE:01-2119535785-29
  •  :Stabilised with BHT (2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol) and ethanol (0.001%:3%)
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Color (APHA):
    10
  • Peroxide (as H2O2):
    1ppm ppm
  • Evaporation residue:
    0.001%
  • Titratable acid:
    0.0002meq/g
  • Carbonyl (as HCHO):
    0.001%
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    6×500 g