Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol) 99.8-100.1% (dried basis) ACS
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:77-86-1
:
Formule:NH₂C(CH₂OH)₃
Numéro MDL:MFCD00004679
:121.14 g/mol
Indice Merck:14,9772
Ébullition Pt:219…220 °C (10 mmHg)
Fusion Pt:171…172 °C
Densité:1,328 g/cm³ (20 °C)
L'EINECS:201-064-4
:GHS07
Température de conservation:Ambient
Résultats des tests de spécification
- Absorbance:Pass test
- H2O:2%
- Insoluble matter:0.005% max.
- Heavy Metals (as Pb):5 ppm
- Iron (Fe):5 ppm max.