Ether diéthylique, anhydre ≥99% stabilisé ACS
Ether diéthylique, anhydre ≥99% stabilisé ACS
Inflammable
Irritant
Ether diéthylique, anhydre ≥99% stabilisé ACS
Certificates
Ether diéthylique, anhydre ≥99% stabilisé ACS
Ether diéthylique, anhydre ≥99% stabilisé ACS
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00011646 Notes: 0.7134, 1.35555
Purity: 99% min CAS No.: 60-29-7 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: -45°(-49°F) Physical Form: Liquid Density: 0.713 Refractive Index: 1.3525 Appearance: Colorless Odor: Sweet Melting Point: -116° Boiling Point: 34.6° Merck Reference: 14,3806 UN No.: 1155 MDL No.: MFCD00011646
Synonymes:  Oxyde de diéthyle, 2,2'-Oxydiéthane, 2,2'-Oxybiséthane, Ether éthylique
  • CAS Number:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • Indice Merck:12,03852
  • Ébullition Pt:35 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:34.6 °C
  • Fusion Pt:-123 °C
  • Fusion Pt:–116 °C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:-40 °C
  • ONU:1155
  • MARC:3,I
  •  :Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
  • Flash Pt:–45 °C (–49 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-467-2
  • ATTEINDRE:01-2119535785-29
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Color (APHA):
    10
  • Peroxide (as H2O2):
    1ppm ppm
  • Evaporation residue:
    0.001%
  • Titratable acid:
    0.0002meq/g
  • Carbonyl (as HCHO):
    0.001%
  • Alcohol (CH3CH2OH):
    Pass test (limit about 0.05%)
  • H2O:
    0.03%
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    50 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50g)
    Each (50g) - $62.10
    $62.10
    Each (50g)
       $62.10
    Supplier Number: 16767-18
  • Bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $99.08
    $99.08
    Each (500g)
       $99.08
    Supplier Number: 16767-36
  • Bottle
    6×500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $393.42
    $393.42
    Each (500g)
       $393.42
    Supplier Number: 16767-62