Rouge de phénol ACS | Avantor
Rouge de phénol ACS
Rouge de phénol ACS
Certificates
2 Options Available Below
Product Details & Documents
pH indicator
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Physical Form: Crystalline Odor: Odorless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
pH indicator
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:143-74-8
  • Formule:C₁₉H₁₄O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
  • Indice Merck:13,07329
  • Fusion Pt:? 300 °C
  • Fusion Pt:>300 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:205-609-7
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Clarity of solution:
    Pass test
  • Visual transition interval:
    pH 6.8 (yellow) to 8.2 (red)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    5 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - $45.32
    $45.32
    Each (5g)
       $45.32
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 16294-06
  • Bottle
    25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $99.68
    $99.68
    Each (25g)
       $99.68
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 16294-14