Thymolphthaleine ACS | Avantor
Thymolphthaleine ACS
Thymolphthaleine ACS
Certificates
2 Options Available Below
Product Details & Documents
pH indicator; colorless below pH 9.3, blue above pH 10.5
CAS No.: 125-20-2 Molecular Formula: C28H30O4 Formula Weight: 430.55 Physical Form: Crystalline Melting Point: 251-253° Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol, acetone, dilute alkalies (blue color), H2SO4 (red color) Beilstein Reference: 359413 Merck Reference: 14,9401 MDL No.: MFCD00005909
pH indicator; colorless below pH 9.3, blue above pH 10.5
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide
  • CAS Number:125-20-2
  • Formule:C₂₈H₃₀O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005909
  • Molecular Weight:430.54 g/mol
  • Indice Merck:12,09542
  • Fusion Pt:253 °C
  • Fusion Pt:251…253 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:204-729-7
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Clarity of solution:
    Pass test
  • Visual transition interval:
    pH 8.8 (colorless) to 10.5 (blue)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    5 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - 64,17 $
    64,17 $
    Each (5g)
       64,17 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 16245-06
  • Bottle
    25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - 113,80 $
    113,80 $
    Each (25g)
       113,80 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 16245-14