Formamide ≥99.5% ACS | Avantor
Formamide ≥99.5% ACS
Formamide ≥99.5% ACS
Certificates
Formamide ≥99.5% ACS
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
MDL: MFCD00007941
Purity: 99.5+% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 154°(310°F) Physical Form: Liquid Density: 1.134 Refractive Index: 1.4475 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colorless Odor: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Synonymes:  Carbamaldehyde
  • CAS Number:75-12-7
  • Formule:HCONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • Indice Merck:13,04261
  • Ébullition Pt:210 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:210 °C
  • Fusion Pt:2 °C
  • Densité:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:79 °C
  • Flash Pt:154 °C (310 °F)
  • Température de conservation:Réfrigérateur
  • L'EINECS:200-842-0
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Color (APHA):
    10
  • Freezing point:
    2.0-3.0°
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Bottle
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $122.29
    $122.29
    Each (250g)
       $122.29
    Supplier Number: 14835-30
  • Bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $270.18
    $270.18
    Each (1kg)
       $270.18
    Supplier Number: 14835-A1
  • Bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $834.24
    $834.24
    Each (1kg)
       $834.24
    Supplier Number: 14835-D6