Infecon® Absorbent Strips, Com-Pac | Avantor
Infecon® Absorbent Strips, Com-Pac
Supplier:   Com-Pac
Infecon® Absorbent Strips, Com-Pac
Supplier:  Com-Pac
Certificates
Infecon® Absorbent Strips, Com-Pac
Infecon® Absorbent Strips, Com-Pac
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Designed for use with Infecon® shippers and diagnostic packaging, these absorbent strips provide fast and reliable protection against spills.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • L×l
    Capacité d'absorption
    Availability
    Price
  • 7.6×7.6 cm (3×3")
    50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $32.67
    $32.67
    Pack of 100
       $32.67
    Supplier Number: INF-2003
  • 7.6×7.6 cm (3×3")
    50 ml
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • 7.6×15.2 cm (3×6")
    100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $44.46
    $44.46
    Pack of 100
       $44.46
    Supplier Number: INF-1003