MICROSETTE™ I Biopsy Processing and Embedding Cassettes, Simport Scientific
Supplier:   Simport Scientific
MICROSETTE™ I Biopsy Processing and Embedding Cassettes, Simport Scientific
Supplier:  Simport Scientific
Certificates
MICROSETTE™ I Biopsy Processing and Embedding Cassettes, Simport Scientific
MICROSETTE™ I Biopsy Processing and Embedding Cassettes, Simport Scientific
13 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These innovative disposable plastic cassettes eliminate the need for biopsy pads
Cover and base feature over 2000 square openings, each with a diameter of 0.26mm. These mesh holes allow for maximum fluid exchange. The high-density acetal polymer is resistant to the chemical action of histological solvents. The integral one-piece lids can be opened and closed multiple times. The anterior writing area is set at a 45° angle. Compatible with most cassette printers.
 : Packaged in dispenser boxes of 150 cassettes with covers assembled, four boxes per case.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Color
    Availability
    Price
  • White
    Discontinued
    Supplier Number: M502-2
  • Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $251.31
    $251.31
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,005.24
    $1,005.24
    Pack of 250
       $251.31
    Case of 1000
       $1,005.24
    Supplier Number: M502-3
  • Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $265.52
    $265.52
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,062.08
    $1,062.08
    Pack of 250
       $265.52
    Case of 1000
       $1,062.08
    Supplier Number: M502-4
  • Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $251.31
    $251.31
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,005.24
    $1,005.24
    Pack of 250
       $251.31
    Case of 1000
       $1,005.24
    Supplier Number: M502-5
  • Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $251.31
    $251.31
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,005.24
    $1,005.24
    Pack of 250
       $251.31
    Case of 1000
       $1,005.24
    Supplier Number: M502-6
  • Peach
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $265.52
    $265.52
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,062.08
    $1,062.08
    Pack of 250
       $265.52
    Case of 1000
       $1,062.08
    Supplier Number: M502-7
  • Tan
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $265.52
    $265.52
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,062.08
    $1,062.08
    Pack of 250
       $265.52
    Case of 1000
       $1,062.08
    Supplier Number: M502-8
  • Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $265.52
    $265.52
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,062.08
    $1,062.08
    Pack of 250
       $265.52
    Case of 1000
       $1,062.08
    Supplier Number: M502-9
  • Lilac
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $162.81
    $162.81
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $651.24
    $651.24
    Pack of 250
       $162.81
    Case of 1000
       $651.24
    Supplier Number: M502-10
  • Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $251.31
    $251.31
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,005.24
    $1,005.24
    Pack of 250
       $251.31
    Case of 1000
       $1,005.24
    Supplier Number: M502-11
  • Aqua
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $265.52
    $265.52
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,062.08
    $1,062.08
    Pack of 250
       $265.52
    Case of 1000
       $1,062.08
    Supplier Number: M502-12
  • Fluorescent Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $265.52
    $265.52
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,062.08
    $1,062.08
    Pack of 250
       $265.52
    Case of 1000
       $1,062.08
    Supplier Number: M502-16
  • Fluorescent Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $265.52
    $265.52
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,062.08
    $1,062.08
    Pack of 250
       $265.52
    Case of 1000
       $1,062.08
    Supplier Number: M502-17
  • Fluorescent Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $265.52
    $265.52
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $1,062.08
    $1,062.08
    Pack of 250
       $265.52
    Case of 1000
       $1,062.08
    Supplier Number: M502-18