3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, liquide, qualité Biotechnologie 1 composant
100 mL
  97064-344
 :   VWR
 :  J644-100ML
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, liquide, qualité Biotechnologie 1 composant
  97064-344
 :  VWR
 :  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, liquide, qualité Biotechnologie 1 composant
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, liquide, qualité Biotechnologie 1 composant
100 mL
 :  54827-17-7
$195.86
Each (100ml) Case of 12 (100ml)
Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity
Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and solution assays.
 :  TMB
  •  :54827-17-7
  •  :C₁₆H₂₀N₂
  •  :MFCD00007748
  •  :240.35 g/mol
  • Abs.@650nm:
    < 0.02
  • pH @25°C:
    5 - 7
  • UV/Vis Assay:
    Pass
  • Taille:
    100 mL
  • Cat. No.:
    97064-344