VWR® pH Standards
Supplier:   VWR
VWR® pH Standards
Supplier:  VWR
Certificates
VWR® pH Standards
VWR® pH Standards
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
 : The pH STANDARD kit includes 500 mL of pH 4.0, pH 7.0 and pH 10.0 standards.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    pH
    Color
    Availability
    Price
  • 500 mL
    10.0
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $97.15
    $97.15
    Each (500ml)
       $97.15
    Supplier Number: E464-500ML
  • Kit
    4.0/7.0/10.0
    Multiple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $310.96
    $310.96
    Each
       $310.96
    Supplier Number: E603-KIT
  • 500 mL
    7.0
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $87.01
    $87.01
    Each (500ml)
       $87.01
    Supplier Number: E459-500ML
  • 500 mL
    4.00
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $86.54
    $86.54
    Each (500ml)
       $86.54
    Supplier Number: E452-500ML