Malate Dehydrogenase
Malate Dehydrogenase
25000 U
Catalog # 97061-502
Supplier:   VWR
Supplier #:  0373-25.000U
Malate Dehydrogenase
Catalog # 97061-502
Supplier:  VWR
CAS Number:  
Malate Dehydrogenase
Malate Dehydrogenase
25000 U
CAS Number:  
Price
$443.46
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    25000 U
  • Cat. No.:
    97061-502
  • Enzyme synonyms:
    MDH
  • Grade:
    Ultra Pure Grade
  • Enzyme name:
    Malate dehydrogenase