Agar pour bactériologie | Avantor
Agar pour bactériologie
Supplier:   VWR
Agar pour bactériologie
Supplier:  VWR
Certificates
Agar pour bactériologie
Agar pour bactériologie
3 Options Available Below
Product Details & Documents
A solidifying agent used in bacteriology. Agar consists of unbranched polysaccharides of galactose subunits derived from algae or seaweed.
  • Agar for the growth of bacteria and fungi
  • Typically used at concentrations of 1-2% in solid media preparation
Synonymes:  Agar Agar, Agar-agar
  • CAS Number:9002-18-0
  • Numéro MDL:MFCD00081288
  • Indice Merck:13,00184
  • Fusion Pt:90 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:232-658-1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $364.27
    $364.27
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $1,270.37
    $1,270.37
    Each
       $364.27
    Case of 4
       $1,270.37
    Supplier Number: J637-500G
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $655.31
    $655.31
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $2,373.92
    $2,373.92
    Each
       $655.31
    Case of 4
       $2,373.92
    Supplier Number: J637-1KG
  • 2.5 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,490.65
    $1,490.65
    Each
       $1,490.65
    Supplier Number: J637-2.5KG