2-Propanol ≥70% in aqueous solution, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:67-63-0
:
Formule:(CH₃)₂CHOH
Numéro MDL:MFCD00011674
:60.1 g/mol
Densité:0,8 to 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:200-661-7
ONU:1219
MARC:3,II
:Management of Change (MOC) category = N
:GHS02
:GHS07
Résultats des tests de spécification
- Specific Gravity at 20°/20°C:0.872 - 0.883
- Acidity (mL):= 1.0
- Nonvolatile Residue:= 0.01 %
- Assay:Passes Test
- Appearance (clear, colorless liquid):68.0 - 72.0 %