VWR® Pepsin | Avantor
VWR® Pepsin
250 g, HDPE bottle
Catalog # 97063-862
Supplier:   VWR
Fournisseur #:  M142-250G
VWR® Pepsin
Catalog # 97063-862
Supplier:  VWR
CAS Number:  
VWR®  Pepsin
VWR® Pepsin
250 g, HDPE bottle
CAS Number:  
Price
$306.95
Log in pour la disponibilité
Each (250g) Case of 12 (250g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    HDPE bottle
  • Taille:
    250 g
  • Cat. No.:
    97063-862
  • Storage conditions:
    Refrigerator
  • Grade:
    Proteomics
  • Enzyme name:
    Pepsin
  • CAS No.:
    9001-75-6