Casein
HDPE bottle, 500 g
Supplier: VWR
Fournisseur #: E666-500G
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
High purity grade milk protein powder
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:HDPE bottle
- Taille:500 g
- Cat. No.:97062-926
- Form:Powder
- Protein/peptide name:Casein
- Storage conditions:Ambient
- Grade:high purity
- CAS No.:9000-71-9