VWR® Pronase E
Supplier:   VWR
VWR® Pronase E
Supplier:  VWR
Certificates
VWR® Pronase E
1 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Off-white to light brown powder from Streptomyces griseus.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 97062-916
  • 97062-918
  • Enzyme name:
  • Pronase E
  • Pronase E
  • MDL No.:
  • MFCD02253017
  • MFCD02253017
  • CAS No.:
  • 9036-06-0
  • 9036-06-0
  • Form:
  • Powder
  • Powder
  • Storage conditions:
  • Freezer
  • Freezer
  • Grade:
  • Biotechnology
  • Biotechnology
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • 1 g
    Bottle, amber
    Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    97062-916
    Enzyme name
    Pronase E
    MDL No.
    MFCD02253017
    CAS No.
    9036-06-0
    Form
    Powder
    Storage conditions
    Freezer
    Grade
    Biotechnology
  • 5 g
    Bottle, amber
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,337.74
    $1,337.74
    Each
       $1,337.74
    Supplier Number: E629-5G
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    97062-918
    Enzyme name
    Pronase E
    MDL No.
    MFCD02253017
    CAS No.
    9036-06-0
    Form
    Powder
    Storage conditions
    Freezer
    Grade
    Biotechnology