Streptavidin | Avantor
Streptavidin
Supplier:   VWR
Streptavidin
Supplier:  VWR
Certificates
Streptavidin
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
A 60 kDa tetrameric protein that exhibits high binding affinity for biotin. Able to bind one molecule of biotin with each subunit, streptavidin is useful in affinity chromatography, ELISA, immunohistochemistry and Western Blotting.
Signal word: Danger
GHS Symbol: GHS08
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 97062-808
  • 97062-810
  • Protein/peptide name:
  • Streptavidin
  • Streptavidin
  • CAS No.:
  • 9013-20-1
  • 9013-20-1
  • MDL No.:
  • MFCD00082035
  • MFCD00082035
  • Grade:
  • for biochemistry
  • for biochemistry
  • Storage conditions:
  • Freezer
  • Freezer
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Vial
    1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $179.01
    $179.01
    Each (1mg)
       $179.01
    Supplier Number: E497-1MG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    97062-808
    Protein/peptide name
    Streptavidin
    CAS No.
    9013-20-1
    MDL No.
    MFCD00082035
    Grade
    for biochemistry
    Storage conditions
    Freezer
  • Vial
    5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5mg)
    Each (5mg) - $677.87
    $677.87
    Each (5mg)
       $677.87
    Supplier Number: E497-5MG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    97062-810
    Protein/peptide name
    Streptavidin
    CAS No.
    9013-20-1
    MDL No.
    MFCD00082035
    Grade
    for biochemistry
    Storage conditions
    Freezer