Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES), anhydre ≥99%, Haute Pureté adapté aux solutions tampons
Supplier:   VWR
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES), anhydre ≥99%, Haute Pureté adapté aux solutions tampons
Supplier:  VWR
Certificates
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES), anhydre ≥99%, Haute Pureté adapté aux solutions tampons
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES), anhydre ≥99%, Haute Pureté adapté aux solutions tampons
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonymes:  Acide 2-morpholinoéthanesulfonique
  • CAS Number:4432-31-9
  • Formule:C₆H₁₃NO₄S
  • Numéro MDL:MFCD00006181
  • Molecular Weight:195.24 g/mol
  • Indice Merck:13,05929
  • Fusion Pt:316 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:224-632-3
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Abs.@290nm (20%, Water) (w/w):
    0.05
  • Heavy Metals:
    = 10 ppm
  • pKa (20°C):
    5.9 - 6.3
  • Purity:
    = 99%
  • Solubility (10%, Water):
    Pass
  • Water (KF):
    = 1%
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • HDPE bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $298.64
    $298.64
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (100g)
    Case of 12 (100g) - $2,934.83
    $2,934.83
    Each (100g)
       $298.64
    Case of 12 (100g)
       $2,934.83
    Supplier Number: E183-100G
  • HDPE bottle
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $669.29
    $669.29
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (250g)
    Case of 12 (250g) - $6,970.33
    $6,970.33
    Each (250g)
       $669.29
    Case of 12 (250g)
       $6,970.33
    Supplier Number: E183-250G
  • HDPE bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $1,237.66
    $1,237.66
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (500g)
    Case of 12 (500g) - $13,202.01
    $13,202.01
    Each (500g)
       $1,237.66
    Case of 12 (500g)
       $13,202.01
    Supplier Number: E183-500G