Potassium acétate ACS
: VWR
: Acétate de potassium
- :127-08-2
- :CH₃COOK
- :MFCD00012458
- :98.14 g/mol
- :13,07687
- :304 °C
- :1,57 g/cm³ (25 °C)
- :≥ 250 °C
- :>250 °C
- :Température ambiante
- :204-822-2
: Acétate de potassium
- :127-08-2
- :CH₃COOK
- :MFCD00012458
- :98.14 g/mol
- :13,07687
- :304 °C
- :1,57 g/cm³ (25 °C)
- :≥ 250 °C
- :>250 °C
- :Température ambiante
- :204-822-2
Documents
- Calcium:0.005%
- Chloride:= 0.003%
- Heavy Metals:= 0.0005%
- Insolubles:= 0.005%
- Iron:= 0.0005%
- Magnesium:= 0.002%
- pH (5%, Water) @25°C:6.5 - 9
- Phosphate:= 0.001%
- Purity:= 99%
- Sodium:= 0.03%
- Sulfate:= 0.002%
Product Family Options
- Type de conditionnementTaille
- HDPE bottle1 kgEach (1kg)$215.37Case of 4 (1kg)$692.04: 0698-1KG
Specifications
Cat. No.97062-212 - HDPE bottle2.5 kgEach (2,500g)$441.25Case of 4 (2,500,g)$1,504.25: 0698-2.5KG
Specifications
Cat. No.97062-214