D(-)-Sorbitol ≥96%, Haute Pureté
Supplier: VWR
À propos de cet article
Synonymes: D(-)-Glucitol
- CAS Number:50-70-4
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00004708
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Indice Merck:13,08797
- Ébullition Pt:295 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:98°C - 100°C
- Fusion Pt:98…100 °C
- Densité:1,524 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:≥ 100 °C
- Flash Pt:>100 °C
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:200-061-5
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonymes: D(-)-Glucitol
- CAS Number:50-70-4
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00004708
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Indice Merck:13,08797
- Ébullition Pt:295 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:98°C - 100°C
- Fusion Pt:98…100 °C
- Densité:1,524 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:≥ 100 °C
- Flash Pt:>100 °C
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:200-061-5
Documents
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- Arsenic:0.0003 %
- Chloride:0.005 %
- Heavy Metals:0.001 %
- Moisture (KF):= 1 %
- Purity (Anhydrous):= 96 %
- Residue after Ignition:0.1 %
- Sulfate:0.01 %
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- Discontinued-Supplier Number: -
- HDPE bottle500 gEach (500g)$84.17Case of 12 (500g)$782.57Supplier Number: 0691-500G
- Pail5 kgLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEach (5kg)Each (5kg) - $295.27$295.27Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach (5kg)$295.27Supplier Number: 0691-5KG