D(-)-Ribose ≥98.0%, Haute Pureté | Avantor
D(-)-Ribose ≥98.0%, Haute Pureté
HDPE bottle, 100 g
Catalog # 97062-162
Supplier:   VWR
Fournisseur #:  0671-100G
D(-)-Ribose ≥98.0%, Haute Pureté
Catalog # 97062-162
Supplier:  VWR
CAS Number:  50-69-1
D(-)-Ribose ≥98.0%, Haute Pureté
D(-)-Ribose ≥98.0%, Haute Pureté
HDPE bottle, 100 g
CAS Number:  50-69-1
Price
$328.42
Log in pour la disponibilité
Each (100g) Case of 12 (100g)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
  • CAS Number:50-69-1
  • Formule:C₅H₁₀O₅
  • Numéro MDL:MFCD00135453
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • Indice Merck:12,08371
  • Ébullition Pt:331 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:90 - 95 °C
  • Fusion Pt:90…95 °C
  • Densité:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-059-4
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Arsenic:
    0.0002 %
  • Ash:
    = 0.2 %
  • Heavy Metals (as Pb):
    0.001 %
  • Loss on Drying:
    = 3.0 %
  • Purity:
    98.0 %
  • Specific Rotation (4%, Water):
    (-21.5°) to (-19.7°)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    HDPE bottle
  • Taille:
    100 g