Sodium acétate, anhydre ACS | Avantor
Sodium acétate, anhydre ACS
 :   VWR
Sodium acétate, anhydre ACS
 :  VWR
Sodium acétate, anhydre ACS
Sodium acétate, anhydre ACS
 :  Acétate de sodium
  •  :127-09-3
  •  :H₃CCOONa
  •  :MFCD00012459
  •  :82.03 g/mol
  •  :12,08711
  •  :881,4 °C (1013 hPa)
  •  :881.4 °C (1013 hPa)
  •  :324 °C
  •  :1,528 g/cm³ (20 °C)
  •  :≥ 250 °C (closed cup)
  •  :>250 °C (closed cup)
  •  :Température ambiante
  •  :204-823-8
  •  :01-2119485123-42
  • Calcium:
    0.005%
  • Chloride:
    = 0.002%
  • Heavy Metals (as Pb):
    = 0.001%
  • Insolubles:
    = 0.01%
  • Iron:
    = 0.001%
  • Loss on Drying:
    = 1%
  • Magnesium:
    = 0.002%
  • pH (5%, Water) @25°C:
    7 - 9.2
  • Phosphate:
    = 0.001%
  • Purity:
    = 99%
  • Sulfate:
    = 0.003%
Product Family Options
  • Type de conditionnement
    Taille
  • HDPE bottle
    500 g
    Each (500g)
    Each (500g) - $76.24
    $76.24
    Case of 12 (500g)
    Case of 12 (500g) - $914.85
    $914.85
    Each (500g)
       $76.24
    Case of 12 (500g)
       $914.85
     : 0602-500G
  • HDPE bottle
    1 kg
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $133.07
    $133.07
    Case of 4 (1kg)
    Case of 4 (1kg) - $532.25
    $532.25
    Each (1kg)
       $133.07
    Case of 4 (1kg)
       $532.25
     : 0602-1KG
  • Pail
    2.5 kg
    Each (2,500g)
    Each (2,500g) - $247.18
    $247.18
    Each (2,500g)
       $247.18
     : 0602-2.5KG