Sodium hydroxyde, en pastilles ACS
Supplier: VWR
À propos de cet article
Synonymes: Hydroxyde de sodium
- CAS Number:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Indice Merck:14,08627
- Ébullition Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:323 °C
- Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-185-5
- ONU:1823
- MARC:8,II
- ATTEINDRE:01-2119457892-27
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonymes: Hydroxyde de sodium
- CAS Number:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Indice Merck:14,08627
- Ébullition Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:323 °C
- Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-185-5
- ONU:1823
- MARC:8,II
- ATTEINDRE:01-2119457892-27
Documents
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- Calcium:0.005%
- Chloride:= 0.005%
- Heavy Metals:= 0.002%
- Iron:= 0.001%
- Magnesium:= 0.002%
- Mercury:= 0.1 ppm
- Nickel:= 0.001%
- Nitrogen Compounds:= 0.001%
- Phosphate:= 0.001%
- Potassium:= 0.02%
- Purity:= 97%
- Sodium Carbonate:= 1%
- Sulfate:= 0.003%
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- HDPE bottle500 gEach (500g)$139.67Case of 12 (500g)$1,088.53Supplier Number: 0583-500G
- HDPE bottle1 kgEach (1kg)$207.74Case of 4 (1kg)$564.90Supplier Number: 0583-1KG
- Supplier Number: 0583-12KG
- Supplier Number: 0583-50KG