Potassium chlorure ACS
Supplier: VWR
À propos de cet article
Synonymes: Chlorure de potassium
- CAS Number:7447-40-7
- Formule:KCl
- Numéro MDL:MFCD00011360
- Molecular Weight:74.55 g/mol
- Indice Merck:14,07621
- Ébullition Pt:1420 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:773 °C
- Densité:1,98 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:231-211-8
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonymes: Chlorure de potassium
- CAS Number:7447-40-7
- Formule:KCl
- Numéro MDL:MFCD00011360
- Molecular Weight:74.55 g/mol
- Indice Merck:14,07621
- Ébullition Pt:1420 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:773 °C
- Densité:1,98 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:231-211-8
Documents
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- Barium Test:Pass
- Bromide:= 0.01%
- Calcium:= 0.002%
- Chlorate & Nitrate (as NO3):= 0.003%
- Heavy Metals:= 0.0005%
- Insolubles:= 0.005%
- Iodide:= 0.002%
- Iron:= 0.0003%
- Magnesium:= 0.001%
- pH (5%, Water) @25°C:5.4 - 8.6
- Phosphate:= 0.0005%
- Purity:99% - 100.5%
- Sodium:= 0.005%
- Sulfate:= 0.001%
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- HDPE bottle500 gEach (500g)$100.73Case of 12 (500g)$918.61Supplier Number: 0395-500G
- HDPE bottle1 kgEach (1kg)$146.42Case of 12 (1kg)$1,362.72Supplier Number: 0395-1KG
- HDPE bottle2.5 kgEach (2,500g)$278.82Case of 4 (2,500,g)$912.13Supplier Number: 0395-2.5KG
- Supplier Number: 0395-12KG