Rouge Congo, qualité Certifiée | Avantor
Rouge Congo, qualité Certifiée
Bottle, amber, 100 g
Catalog # 97061-520
Santé
Supplier:   VWR
Fournisseur #:  0379-100G
Rouge Congo, qualité Certifiée
Catalog # 97061-520
Supplier:  VWR
CAS Number:  573-58-0
Rouge Congo, qualité Certifiée
Rouge Congo, qualité Certifiée
Bottle, amber, 100 g
CAS Number:  573-58-0
Price
$208.05
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
pH indicator goes from blue to red over a range of 3.0 to 5.0. A cytoplasmic stain for tissues fixed in BouinÆs. Also a specific stain for amyloid.
Synonymes:  Direct Red 28
  • CAS Number:573-58-0
  • Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004028
  • Molecular Weight:696.67 g/mol
  • Indice Merck:12,02562
  • Fusion Pt:? 360 °C
  • Fusion Pt:> 360 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:209-358-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle, amber
  • Taille:
    100 g