, qualité Réactif
, qualité Réactif
Supplier:   VWR
, qualité Réactif
Supplier:  VWR
Certificates
, qualité Réactif
1 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Preferred substrate for high sensitivity detection of alkaline phosphatase in EIA assays. Read at 405 nm.
Soluble.Reaction Condition: 1 mg/ml in 10 mM Diethanolamine and 0.5 mM MgCl2, pH 9.5. Absorbs at 405 nm.
Synonymes:  Phosphate de disodium et de 4-nitrophényle hexahydraté, pNPP
  • CAS Number:333338-18-4
  • Formule:C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00066288
  • Molecular Weight:371.144 g/mol
  • Fusion Pt:300 °C
  • Température de conservation:Congélateur
  • L'EINECS:224-246-5
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Em (312nm, 0.15M AMP Buffer, pH 10.25):
    9800
  • Inorganic Phosphate (% by Weight):
    1.0 %
  • p-Nitrophenol:
    0.1 %
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Bottle, amber
    25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $288.40
    $288.40
    Each (25g)
       $288.40
    Supplier Number: 0364-25G
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.