Formamide, Haute Pureté
 :   VWR
Formamide, Haute Pureté
 :  VWR
Formamide, Haute Pureté
Formamide, Haute Pureté
Ideal for denaturing nucleic acids in hybridization and DNA sequencing procedures.
 :  Carbamaldehyde
  •  :75-12-7
  •  :HCONH₂
  •  :MFCD00007941
  •  :45.04 g/mol
  •  :13,04261
  •  :210°C- 216°C
  •  :210… 216 °C
  •  :1-3°C
  •  :1…3 °C
  •  :1,1334 g/cm³ (20 °C)
  •  :79 °C
  •  :Réfrigérateur
  •  :200-842-0
  • Abs.@280nm:
    = 0.1
  • Conductivity:
    = 350 umhos
  • Copper:
    0.0001 %
  • Freezing Range:
    1 °C - 3 °C
  • Iron:
    = 0.0005 %
  • Lead:
    0.0001 %
  • Purity:
    99 %
  • Zinc:
    0.0001 %
Product Family Options
  • Type de conditionnement
    Taille
  • HDPE bottle
    500 ml
    Each (500ml)
    Each (500ml) - 109,68 $
    109,68 $
    Each (500ml)
       109,68 $
     : 0314-500ML
  • HDPE bottle
    950 ml
    Each (950ml)
    Each (950ml) - 171,59 $
    171,59 $
    Each (950ml)
       171,59 $
     : 0314-950ML