L(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, high purity
Fournisseur: VWR
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7048-04-6
:
Formule:HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Numéro MDL:MFCD00065606
:175.64 g/mol
Indice Merck:13,02810
Fusion Pt:168…170 °C
L'EINECS:200-157-7
:GHS07
Température de conservation:Ambient
Résultats des tests de spécification
- Arsenic:0.00015 %
- Chloride Content:19.8 % - 20.8 %
- Heavy Metals (as Pb):0.0015 %
- Iron:0.003 %
- Loss on Drying:8 % - 12 %
- Purity:99 %
- Residue on Ignition:0.4 %
- Specific Rotation:5.7° - 6.8°
- Sulfate:0.03 %