Accessories | Avantor
Accessories
Clamps for 35/20 spherical joints
Catalog # 60004-978
Supplier:   Kemtech America
Fournisseur #:  CC3525
Accessories
Catalog # 60004-978
Supplier:  Kemtech America
Accessories
Accessories
Clamps for 35/20 spherical joints
Price
$52.15
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Kemtech pinch clamp designed for spherical joints.
  • Stainless steel construction
  • Adjustable metal tensioner
For use with 35/20, 35/25 ball joint, or #25 O-ring joints.
Spécifications
  • Désignation:
    Clamps for 35/20 spherical joints
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • PTFE plug, 4 mm
    PTFE plug, 4 mm
    60005-116
    Log in pour la disponibilité
    Each - $56.63
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm PTFE Plug
    Replacement 2 mm PTFE Plug
    60005-114
    Log in pour la disponibilité
    Each - $33.83